Learn More
Hidrógeno-ortofosfato disódico dihidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Descripción
Hidrógeno-ortofosfato disódico dihidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical, Cantidad:500g, Envasado:Jarra de plástico para polvo, CAS:10028-24-7, Blanco, Punto de fusión:243 deg.C, Fórmula molecular:H5Na2O6P, Peso molecular:177,987, pH:Desde 8,7 hasta 9,4
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | 243°C |
Color | Blanco |
pH | 8.7 to 9.4 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 1 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.99g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |