Learn More
Hidrógeno-ortofosfato dipotásico dihidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10122880 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10122880 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
10756301 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
10316440 5 kg Barril de plástico 5 KG
3 options
Código de producto. 10122880
Marca: Fisher Chemical S/4440/53
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 10028-24-7
Fórmula molecular H5Na2O6P
Peso molecular (g/mol) 177.99
Número MDL MFCD00149182
Clave InChI KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
PubChem CID 6451167
Nombre IUPAC disodio;fosfato de hidrógeno,dihidrato
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 243°C
Color Blanco
pH 8.7 to 9.4
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.99g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo