Learn More
Tetraborato de disodio, decahidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Jarra para polvos de plástico
Descripción
Decahidrato de disodio tetraborato, certificado AR para análisis
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | 75°C |
Color | Blanco |
pH | 9 |
Forma física | Sólido en polvo |
Cantidad | 250 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 381.36g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium tetraborate decahydrate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Título del producto
Tetraborato de disodio, decahidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido