Learn More
Dicarbonato de di-terc-butilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Di-tert-butyl dicarbonate |
Nombre de nota | 97% |
Punto de fusión | 22.0°C to 24.0°C |
Color | Blanco |
Densidad | 1.0200g/mL |
Punto de ebullición | 56.0°C to 57.0°C (0.5 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 37°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0457822 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 189775000,189771000 |
A0467990 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 189775000,189771000 |
A0457822 | Certificado de análisis | 14/11/2023 | 189775000,189771000 |
A0448059 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 189775000,189771000 |
A0395260 | Certificado de análisis | 15/12/2022 | 189775000,189771000 |
Seguridad y manipulación
- Di-tert-butyl dicarbonate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sólido inflamable Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H228-Sólido inflamable.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.