Learn More
Dicarbonato de di-terc-butilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10368570
Dicarbonato de di-terc-butilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10368570
500 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10368570
Marca: Thermo Scientific Acros 194675000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24424-99-5
Fórmula molecular C10H18O5
Peso molecular (g/mol) 218.25
Número MDL MFCD00008805
Clave InChI DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo di-tert-butyl dicarbonate, boc anhydride, boc-anhydride, di-t-butyl dicarbonate, di-tert-butyl pyrocarbonate, bis tert-butoxycarbonyl oxide, di-tert-butyldicarbonate, boc2o, di-t-butyl pyrocarbonate, di tert-butyl carbonate
PubChem CID 90495
ChEBI CHEBI:48500
Nombre IUPAC carbonato de terc-butilo (2-metilpropan-2-il)oxicarbonil
SMILES CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-tert-butyl dicarbonate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 22.0°C to 24.0°C
Color Blanco
Densidad 1.0200g/mL
Punto de ebullición 56.0°C to 57.0°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 37°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O[CO2C(CH3)3]2
Índice de refracción 1.4075 to 1.4095
Cantidad 500 g
Fieser 04,128; 07,91; 08,145; 10,122; 12,159; 13,94; 15,113
Índice Merck 15, 3038
Gravedad específica 1.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.25
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido cristalino de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0462433 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number194670500,194671000,194670250,194675000,194670100
Número de loteA0469151 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number194670500,194671000,194670250,194675000,194670100
Número de loteA0458201 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number194670500,194671000,194670250,194675000,194670100
Número de loteA0462433 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/04/2024 Catalog Number194670500,194671000,194670250,194670100,194675000
Número de loteA0443940 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/12/2023 Catalog Number194670500,194671000,194670250,194670100,194675000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Di-tert-butyl dicarbonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Dicarbonato de di-terc-butilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >