Learn More
Di-terc-butil peróxido, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10778152 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
250 GR
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10778152 5 g Frasco de plástico 5 g
10367071 100 g Frasco de plástico 100 g
10607963 250 g Frasco de plástico 250 GR
3 options
Código de producto. 10778152
Marca: Thermo Scientific Acros 349930050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-05-4 | C8H18O2 | 146.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Iniciadores radicales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-05-4
Fórmula molecular C8H18O2
Peso molecular (g/mol) 146.23
Número MDL MFCD00008803
Clave InChI LSXWFXONGKSEMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo di-tert-butyl peroxide, tert-butyl peroxide, di-t-butyl peroxide, cadox, peroxide, bis 1,1-dimethylethyl, dtbp, trigonox b, t-butyl peroxide, cadox tbp, kayabutyl d
PubChem CID 8033
SMILES CC(C)(C)OOC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-tert-butyl peroxide
Punto de fusión -30°C
Densidad 0.8000g/mL
Punto de ebullición 109°C to 110°C
Temperatura de inflamación 6°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.1% max. Tert-butyl hydroperoxide (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH3)3COOC(CH3)3
Índice de refracción 1.3880 to 1.39
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 3508
Gravedad específica 0.8
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Nombre IUPAC 2-terc-butilperoxi-2-metilpropano
Viscosidad 0.9 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.23
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Di-tert-butyl peroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Peróxido orgánico Tipo E y F
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H242-Peligro de incendio en caso de calentamiento.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.