Learn More
Anhídrido de (+)-diacetil-L-tartárico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10438672
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6283-74-5
Fórmula molecular C8H8O7
Peso molecular (g/mol) 216.15
Número MDL MFCD00037918
Clave InChI XAKITKDHDMPGPW-IOMOGOHMNA-N
Sinónimo 3r,4r-2,5-dioxotetrahydrofuran-3,4-diyl diacetate, unii-d7xnf76o0k, +-diacetyl-l-tartaric anhydride, d7xnf76o0k, 2,5-furandione, 3,4-bis acetyloxy dihydro-, 3r,4r, 3r,4r-4-acetyloxy-2,5-dioxooxolan-3-yl acetate, di-o-acetyl-l-tartaric anhydride, o,o-diacetyl tartaric acid anhydride, acetic acid 4-acetoxy-2,5-dioxo-tetrahydro-furan-3-yl ester, 3r-trans-dihydro-2,5-dioxofuran-3,4-diyl diacetate
PubChem CID 513914
SMILES CC(=O)O[C@@H]1[C@@H](OC(C)=O)C(=O)OC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Diacetyl-L-tartaric anhydride
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 130.0°C to 135.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Rotación específica + 62.50
Nombre IUPAC [(3R,4R)-4-acetiloxi-2,5-dioxooxolan-3-il] acetato
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales o agujas