Learn More
Buerkle™ Cuchara Química
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
600 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Varilla de soporte resistente
- Longitud del mango de 1 m
- Sin piezas metálicas
- Polipropileno
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Desechables | No |
| Tipo de producto | Cuchara Química |
| Para utilizar con (aplicación) | Para líquidos agresivos |
| Incluye | Asa |
| Material | Polipropileno |