Learn More
Disulfuro de dialilo, téc. 80 %, resto principalmente sulfuro de dialilo y trisulfuro de dialilo, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diallyl disulfide |
| Punto de ebullición | 180°C to 190°C |
| Temperatura de inflamación | 51°C (123°F) |
| Olor | Garlic-like |
| Notas del porcentaje del ensayo | resto principalmente sulfuro de dialilo y trisulfuro de dialilo |
| Fórmula lineal | CH2=CHCH2S-SCH2CH=CH2 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN1993 |
| Beilstein | 1699241 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.27 |
| Mostrar más |