Learn More
Notrax Alfombrilla de entrada de barrera de diamante CTE con Aqua Dam Diamond CTE™
Código de producto. 17731968
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
90 x 60 cm
150 x 90 cm
305 x 91 cm
180 x 120 cm
305 x 120 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17731968 180 x 120 cm cada uno
17771958 90 x 60 cm cada uno
17701968 150 x 90 cm cada uno
17761968 305 x 91 cm cada uno
17791968 305 x 120 cm cada uno
5 options
Código de producto. 17731968
Marca: Notrax 151S0046BR
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Notrax Diamond CTE™ Strong barrier entrance mat with Aqua Dam carpet covered rubber reinforced borders on all 4 sides. The textile top surface is high pressure mounded into a raised diamond strait pattern that works double duty to remove and trap dirt and moisture.
  • La alfombrilla de entrada de barrera fuerte con bordes reforzados de caucho recubiertos de alfombra «Aqua Dam» en los 4 lados actúa como barrera de contención y puede contener hasta 4 litros de agua por metro cuadrado
  • La superficie de la parte superior de los textiles está moldeada a alta presión en un patrón de agarre en diamante elevado que no es direccional y funciona con doble tarea para eliminar y atrapar la suciedad y la humedad
  • El dorso de caucho duradero para recorrido proporciona la máxima resistencia
  • El dorso con hendiduras minimiza el movimiento en todas las superficies y mantiene la alfombrilla elevada, lo que permite que los suelos húmedos duros se sequen por debajo
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 180 x 120 cm
Color Marrón
Longitud (imperial) 71 in
Longitud (métrico) 180 cm
Material Polipropileno
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 120 cm