Learn More
Notrax Diamond Flex™ ESD Static Dissipative Workstation Mat
Notrax Diamond Flex™ ESD Static Dissipative Workstation Mat - The 18.4 mm thick platform elevates and insulates the worker from the hard ground while the bulleted domes underneath allow the mat to bend and 'flex' with every movement.
330.00€ - 375.00€
Especificaciones
Color | Negro |
---|---|
Longitud (imperial) | 5,3 ft |
Longitud (métrico) | 163 cm |
Material | Caucho de nitrilo |
Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17782188
|
Notrax
548S3864BL |
163 cm | 97 cm |
330.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17702198
|
Notrax
548S4064BL |
163 cm | 10 cm |
375.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- High quality anti-fatigue individual workstation mat for heavy-duty industrial environments
- Standard size mats for individual workstations are loose lay and require no installation
- The 184 mm thick platform elevates and insulates the worker from the hard ground while the bulleted domes underneath allow the mat to bend and ''flex'' with every movement
- Highly visible yellow safety ramps included on all sides to prevent tripping
- 100% nitrile rubber compound
Especificaciones
Negro | |
163 cm | |
Alfombrillas industriales y comerciales |
5,3 ft | |
Caucho de nitrilo |