Learn More
Notrax Diamond Flex™ ESD Static Dissipative Workstation Mat
Notrax Diamond Flex™ ESD Static Dissipative Workstation Mat - The 18.4 mm thick platform elevates and insulates the worker from the hard ground while the bulleted domes underneath allow the mat to bend and 'flex' with every movement.
Marca: Notrax 548S4064BY
Detalles adicionales : Peso : 21.36000kg
Descripción
- Alfombrilla para estaciones de trabajo individuales antifatiga de alta calidad para entornos industriales de alta resistencia
- Las alfombrillas de tamaño estándar para estaciones de trabajo individuales se pueden colocar libremente y no requieren instalación
- La plataforma de 184 mm de grosor eleva y aísla al trabajador del suelo duro, mientras que los salientes abultados de debajo permiten que la alfombrilla se doble y se «flexione» con cada movimiento
- Rampas de seguridad de color amarillo muy visibles incluidas a cada lado para evitar tropiezos
- Compuesto 100 % de caucho de nitrilo
Especificaciones
5,3 ft | |
Alfombrillas industriales y comerciales | |
102 cm |
Negro/amarillo | |
Caucho de nitrilo | |
163 cm |