Learn More
Scotch-Brite™ Diamond Floor Pads, Purple
Diamond-coated floor pads for cleaning and polishing marble, terrazzo, slate, and polished concrete flooring. Helps eliminate floor finish and reduce labor costs.
Marca: Scotch-Brite™ 7100159501
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Limpian y pulen el suelo al mismo tiempo para lograr un brillo excepcional.
- Perfectas para suelos de mármol, terrazo, vinilo, pizarra y hormigón pulido
- Fáciles de usar: no se necesitan productos químicos caros o perjudiciales, solo agua.
- Se recomienda su uso con máquinas de velocidad baja y estándar.
Especificaciones
Almohadillas de limpieza | |
480 mm | |
Suelos de mármol, terrazo, pizarra y hormigón pulido | |
Redondo |
Morado | |
Bruñido, limpieza | |
Con revestimiento de diamante |