Learn More
Notrax Alfombrilla antifatiga estático-disipadora Diamond Stat™
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
200 x 91 cm
300 x 91 cm
2286 x 91 cm
2286 x 122 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Beneficio ergonómico derivada de una plataforma de trabajo de 14 mm de grosor de una combinación estático-disipadora de superficie superior resistente laminada en una cómoda base de esponja para una máxima durabilidad junto con el alivio de la fatiga
- Equipado con una toma hembra de 10 mm conectada a la alfombrilla y el cable de conexión a tierra
- La superficie de la placa de la plataforma de diamante proporciona tracción y permite girar fácilmente
- Se incluye con el dorso antideslizante RedStop™ para evitar que las alfombrillas se puedan cambiar
- Tecnología Unifusion™ diseñada para resistir en los entornos de trabajo más duros
- Las alfombrillas antifatiga estático-disipadoras protegen contra los choques estáticos, al mismo tiempo que proporcionan comodidad a las personas que trabajan de pie derivados de una plataforma de trabajo gruesa con base de esponja de vinilo para aliviar la fatiga
- Bordes biselados en los cuatro lados para minimizar el riesgo de tropiezo
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 91 x 60 cm |
| Color | Negro |
| Longitud (imperial) | 36 in |
| Longitud (métrico) | 91 cm |
| Material | PVC conductor |
| Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
| Anchura (métrico) | 60 cm |