Learn More
Fisherbrand™ Navecillas de pesaje Diamond
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Unit Size:
paquete de 500
Description
- Navecillas en forma de diamante que se flexionan para un vertido preciso.
- Fondo ancho y plano anti-vuelco
- 2 colores:
- Biológicamente inerte y resistente para diluir y debilitar ácidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
- Escala de temperatura de -10 a 70°C (14 a 158°F)
- Se puede usar con analizadores de humedad de microondas
- Todas están aprobadas por la FDA para uso alimentario
- Pack de 500
- Desechable
Specifications
Specifications
| Forma del fondo | Flat |
| Capacidad (métrico) | 25 mL |
| Color | Negro |
| Desechables | Desechables |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Diamante |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Tipo | Navecilla de pesaje |
| Para utilizar con (equipo) | Analizador de humedad por microondas |
| Longitud (métrico) | 71 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction