Learn More
VACUUBRAND™ Juego de bombas de diafragma
Marca: VACUUBRAND™ 20696825
201.40 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Para MD4 | |
1 unidad | |
Juego de bombas de diafragma |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
VACUUBRAND™ Juego de bombas de diafragma > Para su uso con:Para MD4
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido