Learn More
Vacuubrand™ Diafragmas y válvulas configurados para MD 1 y MV 0.5
Marca: Vacuubrand™ 20696824
130.11 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
Especificaciones
Para MD 1 y MV 0.5 | |
1 juego | |
Diafragma y conjunto de válvulas |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
12Hours
22Minutes
46Seconds
38New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
Vacuubrand™ Diafragmas y válvulas configurados para MD 1 y MV 0.5 > Para su uso con: Para MD 1 y MV 0.5
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido