Learn More
Tierra diatomácea, lavado con ácido, SiO2 al ∽ 95 %, MP Biomedicals™ Código de producto.: 11461051
Tierra diatomácea, lavado con ácido, SiO2 al ∽ 95 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11461051 Tienda MP Biomedicals Productos
1 kg
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Código de producto. 11461051
Marca: MP Biomedicals 0215760791
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
CAS 61790-53-2
Fórmula molecular O2Si
Peso molecular (g/mol) 60.083
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Diatomaceous silica
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nombre IUPAC dioxosilano
SMILES O=[Si]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diatomaceous Earth, Non-washed
Forma física Polvo
Color Rosa a tostado
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo ∽95%
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.04
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diatomaceous Earth Acid Washed
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Diatomaceous Earth Acid Washed
Título del producto
Tierra diatomácea, lavado con ácido, SiO2 al ∽ 95 %, MP Biomedicals™ >