Learn More
Dibenzoilmetano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dibenzoylmethane |
Nombre de nota | 98% |
Punto de fusión | 75°C to 79°C |
Color | Amarillo |
Punto de ebullición | 219°C to 221°C (18.0 mmHg) |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Envase | Frasco de plástico |
Fórmula lineal | C6H5COCH2COC6H5 |
Cantidad | 25 g |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468948 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 112601000,112600250,112600100,112605000 |
A0468704 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 112601000,112600250,112600100,112605000 |
A0467857 | Certificado de análisis | 30/01/2025 | 112601000,112600250,112600100,112605000 |
A0465285 | Certificado de análisis | 21/08/2024 | 112601000,112600250,112600100,112605000 |
A0462063 | Certificado de análisis | 17/04/2024 | 112601000,112600250,112600100,112605000 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Dibenzoylmethane
RUO – Research Use Only
Título del producto
Dibenzoilmetano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido