Learn More
Cetoxima de dibencil, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7043470
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11324364 5 g 5 g
11334364 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11324364
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L00914.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1788-31-4 | C15H15NO | 225.291 g/mol
Dibenzyl ketoxime, is used as an intermediate for the preparation of cis-2-benzyl-3-phenylaziridine by reaction with lithium aluminum hydride. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La cetoxima de dibencil se utiliza como un intermedio en la preparación de cis-2-bencil-3-fenilaziridina por reacción con litio hidruro de aluminio. También se usa como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1788-31-4
Fórmula molecular C15H15NO
Peso molecular (g/mol) 225.291
Número MDL MFCD00015453
Clave InChI SXEBLVKLMOIGER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibenzyl ketoxime, 1,3-diphenylacetone oxime, 1,3-diphenylpropan-2-one oxime, 2-propanone, 1,3-diphenyl-, oxime, n-1,3-diphenylpropan-2-ylidene hydroxylamine, 2-hydroxyimino-1,3-diphenylpropane, dibenzylketoxim, maybridge4_000477, dibenzyl ketoxime, 98+%, 1,3-diphenylacetone oxime #
PubChem CID 74518
Nombre IUPAC N-(1,3-difenilpropan-2-ilideno)hidroxilamina
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(=NO)CC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzyl ketoxime
Punto de fusión 122°C to 124°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1965977
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.29
Porcentaje de pureza ≥98%