Learn More
Dibencilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11484593
Dibencilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484593
250 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11484593
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11554.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Dibenzylamine is used to prepare rubber accelerator for the vulcanization process and reaction-stoppers. Dibenzylamine type accelerators reduce nitrosamine production in the compounding process. It is also used to produce dibenzyl-nitroso-amine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La dibencilamina se utiliza para preparar el acelerador de goma en el proceso de vulcanización y los topes de reacción. Los aceleradores de tipo dibenzilamina reducen la producción de nitrosamina en el proceso de composición. También se usa para producir dibencil-nitroso-amina.
Solubilidad
Soluble en agua (0,4 g/l).
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-49-1
Fórmula molecular C14H15N
Peso molecular (g/mol) 197.28
Número MDL MFCD00004770
Clave InChI BWLUMTFWVZZZND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibenzylamine, benzenemethanamine, n-phenylmethyl, n-benzylbenzylamine, bibenzylamine, dibenzyl-amine, dibenzyl amine, bisbenzylamine, n,n-dibenzylamine, n-benzylaminomethyl benzene, unii-3g0yfx01c6Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 7656
SMILES C(NCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzylamine
Punto de fusión -26°C
Densidad 1.026
pH 8.9
Punto de ebullición 300°C
Temperatura de inflamación 143°C (289°F)
Olor Weak
Índice de refracción 1.5745
Cantidad 250 g
Número UN UN2735
Beilstein 909664
Índice Merck 14,3011
Información de solubilidad Soluble in water(0.4g/L).
Nombre IUPAC N-bencil-1-fenilmetanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.28
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10243244 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/09/2022 Catalog NumberA11554.0B,A11554.30
Número de lote10215609 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/06/2022 Catalog NumberA11554.0B,A11554.30
Número de lote10030319 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA11554.0B,A11554.30
Número de lote10159938 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA11554.0B,A11554.30
Número de loteJ8146A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA11554.0B,A11554.30
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dibenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Dibenzylamine
RUO – Research Use Only
Título del producto
Dibencilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >