Learn More
Dibencilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10269213
Dibencilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10269213
1 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Código de producto. 10269213
Marca: Thermo Scientific Acros 112610010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-49-1
Fórmula molecular C14H15N
Peso molecular (g/mol) 197.28
Número MDL MFCD00004770
Clave InChI BWLUMTFWVZZZND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dibenzylamine, benzenemethanamine, n-phenylmethyl, n-benzylbenzylamine, bibenzylamine, dibenzyl-amine, dibenzyl amine, bisbenzylamine, n,n-dibenzylamine, n-benzylaminomethyl benzene, unii-3g0yfx01c6Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 7656
SMILES C(NCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibenzylamine
Nombre de nota 98%
Punto de fusión -26°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0200g/mL
Punto de ebullición 300°C
Temperatura de inflamación 138°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C6H5CH2)2NH
Índice de refracción 1.5740 to 1.576
Cantidad 1 L
Beilstein 12, 1035
Índice Merck 15, 3016
Gravedad específica 1.02
Información de solubilidad Solubility in water: 0.05g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,toluene and chloroform,reacts with organic and inorganic acids
Nombre IUPAC N-bencil-1-fenilmetanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.28
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0464853 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/08/2024 Catalog Number112610050,112610010,112612500
Número de loteA0461436 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/03/2024 Catalog Number112610050,112610010,112612500
Número de loteA0460314 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/02/2024 Catalog Number112610050,112610010,112612500
Número de loteA0425018 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/12/2023 Catalog Number112610050,112610010,112612500
Número de loteA0413057 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number112610050,112610010,112612500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dibenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Dibencilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >