Learn More
Dibutilo sebacato, 93 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 Kg
250 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibutyl sebacate |
| Punto de fusión | -12°C |
| Densidad | 0.9400g/mL |
| Temperatura de inflamación | 167°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 91% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | CH3(CH2)3OCO(CH2)8COO(CH2)3CH3 |
| Índice de refracción | 1.4400 to 1.442 |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Mostrar más |