Learn More
Dilaurato de dibutilestaño, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11995851
5 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de plástico
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 205.0°C (12.0 mmHg)
Nombre del producto químico o material Dibutyltin dilaurate
Punto de fusión 16.0°C to 18.0°C
CAS 77-58-7
Color Amarillo
Forma física Líquido aceitoso
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 94%
Fórmula molecular C32H64O4Sn
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]2Sn[OC(O)CH2(CH2)9CH3]2
Temperatura de inflamación 149°C
Índice Merck 15,3047
Sinónimo Dodecanoic acid 1, 1';-(dibutylstannylene) ester
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and aceton
Peso molecular (g/mol) 631.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 631.57
Porcentaje de pureza 94%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Índice de refracción 1.4690 to 1.4730 (20°C, 589nm)
Gravedad específica 1.05
Densidad 1.0500g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dibutyltin dilaurate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Dilaurato de dibutilestaño, 94 %, Thermo Scientific Chemicals >