Learn More
Dibutyryl-cAMP, sodium salt, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30001207
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Cell-permeable cAMP analog
Cell-permeable analog of cAMP; activates cAMP-dependent protein kinases. Promotes differentiation of dopaminergic neurons (iDA) from hPSCs in combination with other reagents.
CAS 16980-89-5
Fórmula molecular C18H26N5NaO8P
Peso molecular (g/mol) 494.397
Clave InChI KSSDVZRQZQECKZ-VMZSDVDQSA-N
Sinónimo bucladesine
PubChem CID 131673831
Nombre IUPAC [(4aR,6R,7R,7aR)-6-[6-(butanoylamino)purin-9-yl]-2-hydroxy-2-oxo-4a,6,7,7a-tetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinin-7-yl] butanoate;molecular hydrogen;sodium
SMILES [HH].CCCC(=O)NC1=NC=NC2=C1N=CN2C3C(C4C(O3)COP(=O)(O4)O)OC(=O)CCC.[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dibutyryl-cAMP, sodium salt
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 491.37
Porcentaje de pureza >98%