Learn More
Dicloro[1,1'-bis(di-terc-butilfospino)ferroceno]paladio(II), 16,3 % de Pd, Thermo Scientific Chemicals
Reacciones de acoplamiento y acoplamientos de Suzuki.
CAS | 95408-45-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C26H44Cl2FeP2Pd |
Peso molecular (g/mol) | 651.75 |
Número MDL | MFCD08064219 |
Clave InChI | DFRHTHSZMBROSH-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | [1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride; PdCl2(dtbpf) |
Nombre IUPAC | Dichloro[1,1'-bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) |
SMILES | [Fe].Cl[Pd]Cl.CC(C)(C)P(c1cccc1)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(c1cccc1)C(C)(C)C |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
- Envasado bajo argón
95408-45-0 | |
651.75 | |
DFRHTHSZMBROSH-UHFFFAOYSA-N | |
Dichloro[1,1'-bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) |
C26H44Cl2FeP2Pd | |
MFCD08064219 | |
[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride; PdCl2(dtbpf) | |
[Fe].Cl[Pd]Cl.CC(C)(C)P(c1cccc1)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(c1cccc1)C(C)(C)C |
Specifications
Dichloro[1,1'-bis (di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium (II) | |
Rojo | |
MFCD08064219 | |
Soluble in dichloromethane and chloroform. Partially soluble in acetone,alcohols,tertrahydrofuran and dioxane. | |
[Fe].Cl[Pd]Cl.CC(C)(C)P(c1cccc1)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(c1cccc1)C(C)(C)C | |
651.75 | |
Pd 16,3% |
95408-45-0 | |
C26H44Cl2FeP2Pd | |
[1,1'-Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride; PdCl2(dtbpf) | |
DFRHTHSZMBROSH-UHFFFAOYSA-N | |
Dichloro[1,1'-bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) | |
651.77 | |
cristalino/a/s |
Safety and Handling
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' :
- Envasado bajo argón
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar bajo argón.