Learn More
Dicloro[1,2-bis(difenilfosfina)etano]paladio(II), Pd 18,5 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11343477
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
11343477 2 g 2 g
11333477 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 11343477
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 018779.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19978-61-1
Fórmula molecular C26H26Cl2P2Pd+2
Peso molecular (g/mol) 577.762
Número MDL MFCD00015702
Clave InChI LDJXFZUGZASGIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dichloro 1,2-bis diphenylphosphino ethane palladium ii
PubChem CID 131675886
Nombre IUPAC 2-difenilfosfaniletilo(difenil)fosfano;paladio(2 +);diclorhidrato
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(CCP(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.Cl.Cl.[Pd+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloro[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(II)
Punto de fusión >360°C
Color Amarillo
Fórmula lineal PdCl2[(C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2]
Cantidad 2 g
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 575.75
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 18.5%
Forma física Polvo