Learn More
Dicloro(1,5-ciclooctadieno)paladio(II), 36,7 % de Pd, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11385988
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11385988
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010493.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12107-56-1 | C8H12Cl2Pd | 285.50 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12107-56-1
Fórmula molecular C8H12Cl2Pd
Peso molecular (g/mol) 285.50
Número MDL MFCD00012412
Clave InChI RRHPTXZOMDSKRS-PHFPKPIQSA-L
Sinónimo dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium ii, cycloocta-1,5-diene dichloropalladium, 1,5-cyclooctadienepalladium ii dichloride, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; palladium 2+ ; dichloride, dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium, palladium, dichloro 1,5-cyclooctadiene, dichloro 1,2,5,6-eta-cycloocta-1,5-diene palladium, palladium, dichloro 1,2,5,6-eta-1,5-cyclooctadiene, dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium ii ,, dichloro 1,5-cyclooctadiene palladium ii 1g
PubChem CID 6436380
Nombre IUPAC (1Z,5Z)-cicloocta-1,5-dieno; paladio(2+); dicloruro
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++].C1C\C=C/CC\C=C/1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II)
Color Amarillo
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in dichloromethane
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.49
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 36,7%
Forma física cristalino/a/s