Learn More
Dicloro[9,9-dimetil-4,5-bis(difenilfosfino)xanteno]paladio(II), 14,1 % de Pd, Thermo Scientific Chemicals
130.65€ - 579.89€
CAS | 205319-10-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C39H32Cl2OP2Pd |
Peso molecular (g/mol) | 755.95 |
Número MDL | MFCD14155707 |
Clave InChI | MNBAPNBMBOYNAW-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | dichloro 9,9-dimethyl-4,5-bis diphenylphosphino xanthene palladium ii, palladium 2+ xantphos dichloride, 4,5-bis diphenylphosphino-9,9-dimethylxanthene dichloropalladium ii, 4,5-bis diphenylphosphino-9,9-dimethylxanthene palladium ii dichloride |
PubChem CID | 86280406 |
Nombre IUPAC | (5-difenilfosfanil-9,9-dimetilxanten-4-il)-difenilfosfano; paladio(2+); dicloruro |
SMILES | Cl[Pd++]Cl.CC1(C)C2=C(OC3=C1C=CC=C3P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(=CC=C2)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
15465025
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046665.03 |
1 g |
130.65€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15475025
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046665.06 |
5 g |
579.89€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
205319-10-4 | |
755.95 | |
MNBAPNBMBOYNAW-UHFFFAOYSA-L | |
86280406 | |
Cl[Pd++]Cl.CC1(C)C2=C(OC3=C1C=CC=C3P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(=CC=C2)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
C39H32Cl2OP2Pd | |
MFCD14155707 | |
dichloro 9,9-dimethyl-4,5-bis diphenylphosphino xanthene palladium ii, palladium 2+ xantphos dichloride, 4,5-bis diphenylphosphino-9,9-dimethylxanthene dichloropalladium ii, 4,5-bis diphenylphosphino-9,9-dimethylxanthene palladium ii dichloride | |
(5-difenilfosfanil-9,9-dimetilxanten-4-il)-difenilfosfano; paladio(2+); dicloruro |
Specifications
Dichloro[9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene]palladium(II) | |
280°C to 287°C (decomposition) | |
C39H32Cl2OP2Pd | |
dichloro 9,9-dimethyl-4,5-bis diphenylphosphino xanthene palladium ii, palladium 2+ xantphos dichloride, 4,5-bis diphenylphosphino-9,9-dimethylxanthene dichloropalladium ii, 4,5-bis diphenylphosphino-9,9-dimethylxanthene palladium ii dichloride | |
Cl[Pd++]Cl.CC1(C)C2=C(OC3=C1C=CC=C3P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(=CC=C2)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
755.95 | |
755.96 | |
Sólido cristalino |
205319-10-4 | |
Amarillo | |
MFCD14155707 | |
MNBAPNBMBOYNAW-UHFFFAOYSA-L | |
(5-difenilfosfanil-9,9-dimetilxanten-4-il)-difenilfosfano; paladio(2+); dicloruro | |
86280406 | |
Pd 14,1% |
Safety and Handling
P261-P272-P280g-P302+P352-P333+P313-P363-P501c
H317.
missing translation for 'einecsNumber' : 685-312-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes