Learn More
Dicloro[bis(1,3-difenilfosfino)propano]paladio(II), Thermo Scientific Chemicals
21.40€ - 62.11€
CAS | 59831-02-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C27H26Cl2P2Pd |
Peso molecular (g/mol) | 589.77 |
Número MDL | MFCD03844773 |
Clave InChI | LDFBXJODFADZBN-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | [1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]dichloropalladium(II) |
PubChem CID | 131664225 |
Nombre IUPAC | 3-difenilfosfanilpropil(difenil)fosfano;paladio(2+);diclorhidrato |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Pd++].C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15487625
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26897.MD |
250 mg | N/A | N/A | N/A | |||||
11411450
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26897.03 |
1 g |
62.11€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
AplicacionesEl cloruro de (1,3-bis(difenilfosfino)propano)paladio(II) se utiliza de forma ubicua como preparación empleada de paladio para protocolos de acoplamiento cruzado en síntesis orgánica. También es un catalizador químico organometálico útil. También se utiliza como importante materia prima y sirve de intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. Asimismo, se usa en reacciones de acoplamiento.
Solubilidad
Soluble en diclorometano.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejados los agentes oxidantes fuertes. Sensible al aire.
59831-02-6 | |
589.77 | |
LDFBXJODFADZBN-UHFFFAOYSA-L | |
131664225 | |
[Cl-].[Cl-].[Pd++].C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
C27H26Cl2P2Pd | |
MFCD03844773 | |
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]dichloropalladium(II) | |
3-difenilfosfanilpropil(difenil)fosfano;paladio(2+);diclorhidrato |
Especificaciones
Dichloro[bis(1,3-diphenylphosphino)propane]palladium(II) | |
C27H26Cl2P2Pd | |
Air Sensitive | |
Soluble in dichloromethane. | |
[Cl-].[Cl-].[Pd++].C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
589.77 | |
589.77 |
59831-02-6 | |
MFCD03844773 | |
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]dichloropalladium(II) | |
LDFBXJODFADZBN-UHFFFAOYSA-L | |
3-difenilfosfanilpropil(difenil)fosfano;paladio(2+);diclorhidrato | |
131664225 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes