Learn More
Dicloro[bis(1,4-difenilfosfina)butano]paladio(II), 17,6 % de Pd, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446655
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15446655 5 g 5 g
15436655 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15446655
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044971.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 29964-62-3 | C28H28Cl2P2Pd | 603.80 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29964-62-3
Fórmula molecular C28H28Cl2P2Pd
Peso molecular (g/mol) 603.80
Número MDL MFCD02093437
Clave InChI JQXJBXVWVPVTOO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo 1,4-bis diphenylphosphino butane-palladium ii chloride, 1,4-butylenebis diphenylphosphine palladium dichloride, pdcl2 dppb, 1,4-bis diphenylphosphino butane palladium ii dichloride, palladium ii chloride-1,4-bis diphenylphosphine butane, dichloro bis 1,4-diphenylphosphino butane palladium ii, palladium ii chloride 1,4-bis diphenylphosphino butane complex, dichloro 1,4-bis diphenylphosphino butane palladium ii, pd dppb cl2, acmc-209sk1
PubChem CID 10974057
Nombre IUPAC dicloropaladio; 4-difenilfosfoilbutilo(difenil)fosfano
SMILES Cl[Pd]Cl.C(CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloro[bis (1,4-diphenylphosphino)butane]palladium (II)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in ethanol,benzene,and ethereal solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 603.8
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 17,6%
Forma física Bultos