Learn More
Sal sódica de ácido dicloroisocianúrico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10712251
Sal sódica de ácido dicloroisocianúrico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10712251
25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Código de producto. 10712251
Marca: Thermo Scientific Acros 204110250
Solicitar formato a granel o personalizado
Sal sódica de ácido dicloroisocianúrico, >-97,5 % (en sustancia seca), C3HCl2N3NaO3, número CAS-2893-78-9, ácido diclorocianúrico sódico, 1,3,5-triacina-2,4,6 1h,3h,5h-triona, 1,3-dicloro-, sal sódica, 500 g, 98 %, blanco, 220-767-7, 219.95, peligro
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X, reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2893-78-9
Fórmula molecular C3HCl2N3NaO3
Peso molecular (g/mol) 220.949
Número MDL MFCD00006036
Clave InChI UNWRHVZXVVTASG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium dichlorocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3-dichloro-, sodium salt
PubChem CID 86657659
Nombre IUPAC 1,3-dicloro-1,3,5-triazinano-2,4,6-triona;sodio
SMILES C1(=O)NC(=O)N(C(=O)N1Cl)Cl.[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloroisocyanuric acid sodium salt
Nombre de nota 98%
Color Blanco
pH 6 to 7 (1% aq. soln. at 25°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.95
Porcentaje de pureza ≥97.5% (on dry substance)
Forma física Cristales o gránulos
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0462884 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/05/2024 Catalog Number204110250,204115000,204110025
Número de loteA0462883 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/05/2024 Catalog Number204110250,204115000,204110025
Número de loteA0457656 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/11/2023 Catalog Number204110250,204115000,204110025
Número de loteA0410507 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number204110250,204115000,204110025
Número de loteA0452127 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/04/2023 Catalog Number204110250,204115000,204110025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloroisocyanuric acid, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sal sódica de ácido dicloroisocianúrico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >