Learn More
Dichloromethane, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™
Código de producto. 16881240
Click to view available options
Envase:
Frasco de vidrio
Cantidad:
2.5 L
4 x 2.5 L
For biosynthesis and applications that require low water content. Contains cyclohexene, > 99.9% purity.
  • Especificaciones para concentraciones de agua extremadamente bajas
  • Especificaciones para concentraciones de amina bajas
  • Bajos niveles de partículas
  • Disolvente de alta pureza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-09-2
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 84.93
Número MDL MFCD00000881
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Methylene Chloride
Nombre IUPAC diclorometano
SMILES ClCCl
Especificaciones
Punto de fusión -97°C
Color Incolora
Densidad 1.32 to 1.33 g/cm3 (20°C)
Punto de ebullición 39°C to 41°C (1013 hPa)
Cantidad 4 x 2.5 L
Límite de explosión 22% (V)
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Línea de productos Biosyn™
Presión de vapor 453 hPa (20°C)
Número UN UN1593
Viscosidad 0.44 mPa.s (20°C)
Porcentaje de pureza ≥99%