Learn More
Diclorometano, 99,5 %, para espectroscopía ACS, estabilizado con amileno, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía UV/VIS
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dichloromethane |
Punto de fusión | -97.0°C |
Nombre de nota | 99.5% |
Absorbancia | 0.01 max. at 340nm, 0.01 max. at 400nm, 0.04 max. at 260nm, 0.1 max. at 250nm, 0.35 max. at 240nm, 1 max. at 235nm |
Densidad | 1.3250g/mL |
Punto de ebullición | 39.0°C to 40.0°C |
Cantidad | 500 mL |
Envase | Frasco de vidrio |
Forma física | Líquido |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.5% |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Nombre del producto
- Dichloromethane
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.