Learn More
Diclorometano, 99,5 %, para espectroscopía ACS, estabilizado con amileno, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10519803
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
75-09-2, 513-35-9
CH2Cl2
84.93
MFCD00000881
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
6344
CHEBI:15767
diclorometano
ClCCl
75-09-2, 513-35-9
CH2Cl2
84.93
MFCD00000881
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
6344
CHEBI:15767
diclorometano
ClCCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Dichloromethane
Punto de fusión -97.0°C
Nombre de nota 99.5%
Absorbancia 0.01 max. at 340nm, 0.01 max. at 400nm, 0.04 max. at 260nm, 0.1 max. at 250nm, 0.35 max. at 240nm, 1 max. at 235nm
Densidad 1.3250g/mL
Punto de ebullición 39.0°C to 40.0°C
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Residuos después de la evaporación 0.002% max.
Gravedad específica 1.325
Ácido valorable 0.0003 meq/g max.
Fórmula lineal CH2Cl2
Viscosidad 0.43 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 60
Agua 0.02% max. (Coulometric)
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Índice Merck 15, 6135
Información de solubilidad Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.93
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado ACS