Learn More
Diclorometano, 99,6 %, reactivo ACS, estabilizado con amileno, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10424121
Diclorometano, 99,6 %, reactivo ACS, estabilizado con amileno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10424121
1 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio EcoSafPak™
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Código de producto. 10424121
Marca: Thermo Scientific Acros 406920010
Solicitar formato a granel o personalizado
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-09-2, 513-35-9
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 84.93
Número MDL MFCD00000881
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nombre IUPAC diclorometano
SMILES ClCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloromethane
Punto de fusión -97.0°C
Nombre de nota Stabilized with Amylene
Información de descomposición >120°C
Densidad 1.3250g/mL
Punto de ebullición 39.0°C to 40.0°C
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.6%
Residuos después de la evaporación 0.002% max.
Gravedad específica 1.325
Ácido valorable 0.0003 meq/g max.
Fórmula lineal CH2Cl2
Presión de vapor Vapor Pressure: 475hPa at 20°C
Viscosidad 0.43 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 60
Agua 0.02% max. (Coulometric)
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Índice Merck 15, 6135
Información de solubilidad Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.93
Porcentaje de pureza 99.6%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468028 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number406925000,406920010,406920250,406920025
Número de loteB0547545A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number406925000,406920010,406920250,406920025
Número de loteB0545367A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number406925000,406920010,406920250,406920025
Número de loteB0547047A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number406925000,406920010,406920250,406920025
Número de loteB0547046A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number406925000,406920010,406920250,406920025
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Diclorometano, 99,6 %, reactivo ACS, estabilizado con amileno, Thermo Scientific Chemicals >