Learn More
Diclorometano, 99,8 %, para HPLC, estabilizado con metanol, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10190272
Diclorometano, 99,8 %, para HPLC, estabilizado con metanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10190272
2.5 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10190272
Marca: Thermo Scientific Acros 364230025
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-09-2, 67-56-1
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 84.93
Número MDL MFCD00000881
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nombre IUPAC diclorometano
SMILES ClCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloromethane
Punto de fusión -97.0°C
Nombre de nota Stabilized
Absorbancia (1 cm cell vs HPLC−grade water), 0.005 max. at 260nm, 0.005 max. at 270nm, 0.005 max. at 280nm, 0.02 max. at 250nm, 0.2 max. at 240nm, 1 max. at 233nm
Acidez 0.0001 meq/g max.
Densidad 1.3250g/mL
Punto de ebullición 39.0°C to 40.0°C
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.80%
Residuos después de la evaporación 0.0002% max.
Gravedad específica 1.325
Fórmula lineal CH2Cl2
Viscosidad 0.43 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 60
Agua 0.02% max.
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Índice Merck 15, 6135
Información de solubilidad Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.93
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1991832 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number364230025,364230010
Número de lote1991830 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number364230025,364230010
Número de lote1993027 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number364230025,364230010
Número de lote1905360 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number364230025,364230010
Número de loteBS21/030 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/01/2025 Catalog Number364230025,364230010
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloromethane, stabilized with methanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Diclorometano, 99,8 %, para HPLC, estabilizado con metanol, Thermo Scientific Chemicals >