Learn More
Diclorometano, 99,8 %, para espectroscopia, estabilizado con amileno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10092190
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-09-2, 513-35-9
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 84.93
Número MDL MFCD00000881
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nombre IUPAC diclorometano
SMILES ClCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloromethane
Punto de fusión -97.0°C
Nombre de nota Stabilized
Absorbancia (1 cm cell vs HPLC−grade water), (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 0nm, 0.01 max. at 270nm, 0.01 max. at 280nm, 0.02 max. at 260nm, 0.05 max. at 250nm, 0.2 max. at 240nm, 1 max. at 233nm
Densidad 1.3250g/mL
Punto de ebullición 39.0°C to 40.0°C
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8%
Residuos después de la evaporación 0.0003% max.
Gravedad específica 1.325
Fórmula lineal CH2Cl2
Viscosidad 0.43 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 60
Agua 0.02% max.
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Índice Merck 15, 6135
Información de solubilidad Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.93
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Espectroscopia
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Dichloromethane