Learn More
Diclorometano ≥99,8 % estabilizado, ULTRA RESI-ANALYZED™ J.T. Baker™
Código de producto. 10709131 Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
:
2,5 l
Código de producto. 10709131
Marca: JT Baker 9264.2500
Para análisis de residuos de orgánicos
  • Se estabiliza con un sistema conservante de metanol-alqueno
  • Manipular en gas inerte empaquetado.
  • Para su uso en laboratorio, investigación o fabricación
Especificaciones
Punto de fusión -95°C
CAS 75-09-2
Color ≤10
Densidad 1.322 g/cm³ (20°C)
Punto de ebullición 39.8°C (1013 hPa)
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.8 %
Residuos después de la evaporación ≤1.0 ppm
Fórmula molecular CH2Cl2
Ácido valorable ≤0.3 μeq/g
Número MDL MFCD00000881
Agua ≤0.02%
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
Nombre IUPAC diclorometano
Peso molecular (g/mol) 84.93
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P281-Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.