Learn More
Diclorometano, 99,9 %, para análisis de residuos, para aná. de poliarom.hidrocarb., estab.con amileno, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dichloromethane |
Punto de fusión | -97.0°C |
Absorbancia | 0.5 max. at 235nm, 0.108 max. at 240nm, 0.009 max. at 260nm |
Acidez | 0.001% max. (HCl) |
Aspecto | Clear liquid |
Densidad | 1.3250g/mL |
Punto de ebullición | 39.0°C to 40.0°C |
Cantidad | 1 L |
Envase | Frasco de vidrio |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0465906 | Certificado de análisis | 25/01/2025 | 326760100,326760010,326760025 |
A0465904 | Certificado de análisis | 25/01/2025 | 326760100,326760010,326760025 |
A0462953 | Certificado de análisis | 03/10/2024 | 326760100,326760010,326760025 |
A0464198 | Certificado de análisis | 17/09/2024 | 326760100,326760010,326760025 |
A0459420 | Certificado de análisis | 19/03/2024 | 326760100,326760010,326760025 |