Learn More
Diclorometano, 99,9 %, para análisis de residuos, para aná. de poliarom.hidrocarb., estab.con amileno, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10662382
Diclorometano, 99,9 %, para análisis de residuos, para aná. de poliarom.hidrocarb., estab.con amileno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10662382 Tienda Thermo Scientific Productos
2.5 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Código de producto. 10662382
Marca: Thermo Scientific 326760025
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de residuos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-09-2, 513-35-9
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 84.93
Número MDL MFCD00000881
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mmMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nombre IUPAC diclorometano
SMILES ClCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloromethane
Punto de fusión -97.0°C
Absorbancia 0.5 max. at 235nm, 0.108 max. at 240nm, 0.009 max. at 260nm
Acidez 0.001% max. (HCl)
Aspecto Clear liquid
Densidad 1.3250g/mL
Punto de ebullición 39.0°C to 40.0°C
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Residuos después de la evaporación 0.0005% max.
Gravedad específica 1.325
Fórmula lineal CH2Cl2
Viscosidad 0.43 mPa.s (20°C)
Agua 0.02% max. (Coulometric)
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Información de solubilidad Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.93
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Análisis de residuos
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0465906 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2025 Catalog Number326760100,326760010,326760025
Número de loteA0465904 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2025 Catalog Number326760100,326760010,326760025
Número de loteA0462953 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/10/2024 Catalog Number326760100,326760010,326760025
Número de loteA0464198 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/09/2024 Catalog Number326760100,326760010,326760025
Número de loteA0459420 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/03/2024 Catalog Number326760100,326760010,326760025
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Diclorometano, 99,9 %, para análisis de residuos, para aná. de poliarom.hidrocarb., estab.con amileno, Thermo Scientific Chemicals >