Learn More
Diclorometano, reactivo de laboratorio, ≥ 99,9 % (sin estabilizador, GC), contiene un 0,1-0,4 % de etanol como estabilizador, Honeywell™
Código de producto. 15651440 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 x 5 L
Envase:
Frasco de aluminio
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15651440 4 x 5 L Frasco de aluminio paquete de 4
1 options
Código de producto. 15651440
Marca: Honeywell Research Chemicals 146094X5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reactivo de laboratorio,≥ 99,9 % (sin estabilizador, GC), contiene un 0,4-0,1 % de etanol como estabilizador
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloromethane
CAS 75-09-2
Densidad 1.325g/mL at 25°C
Cantidad 4 x 5 L
Límite de explosión 0.22
Punto de ignición 1223°F
Envase Frasco de aluminio
Fórmula molecular CH2Cl2
Número MDL MFCD00000881
Presión de vapor 6.83psi (20°C), 24.45psi (55°C)
Beilstein 1730800
Sinónimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
Nombre IUPAC diclorometano
Peso molecular (g/mol) 84.93
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.93g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.9% (without stabilizer, GC)
Grado Reactivo de laboratorio