Learn More
Diclormetano, 99+%, extra puro, estabilizado con amileno, SLR, Fisher Chemical Código de producto.: 10458210
Diclormetano, 99+%, extra puro, estabilizado con amileno, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10458210
2.5 L, Frasco de vidrio ámbar
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de HDPE
Frasco de plástico de HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Código de producto. 10458210
Marca: Fisher Chemical D/1850/17
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 75-09-2
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 84.93
Número MDL MFCD00000881
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nombre IUPAC diclorometano
SMILES ClCCl
Especificaciones
Punto de fusión -97 °C
Color Incolora
Punto de ebullición 39°C
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Presión de vapor 350mbar at 20°C
Viscosidad 0.43 mPaS at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.93g/mol
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2526194 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/02/2025 Catalog NumberD/1850/15,D/1850/PC21,D/1850/27,D/1850/25Z,D/1850/25,D/1850/17X,D/1850/17Z,D/1850/21S,D/1850/21,D/1850/08,D/1850/PB17,D/1850/17
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/A§.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Título del producto
Diclormetano, 99+%, extra puro, estabilizado con amileno, SLR, Fisher Chemical >