Learn More
Diclormetano, 99+%, estabilizado con aprox. 50 ppm de amileno, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Dichloromethane is employed in pharmaceutical applications. Its utilization is as a solvent in manufacturing of fine chemicals, drugs, drug intermediates and pharmaceuticals, and also in food engineering. It is the solvent of choice for caffeine extraction. It is employed as a solvent and paint remover, and as a blowing agent for polyurethane foams. It is useful for the fraction of flash pyrolysis oil and for the extraction of benzo-15-crown-5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El diclorometano se utiliza en aplicaciones farmacéuticas. Se utiliza como disolvente en la fabricación de productos químicos finos, fármacos, fármacos intermedios y productos farmacéuticos y también en la ingeniería alimentaria. Es el disolvente elegido para la extracción de cafeína. Se emplea como disolvente y eliminador de pinturas, así como agente espumante para espumas de poliuretano. Es útil para la fracción de aceite de pirólisis flash y para la extracción de benzo-15-corona-5.
Solubilidad
Miscible con acetato de etilo, alcohol, hexanos, metanol, éter dietílico, n-octanol, acetona benceno, tetracloruro de carbono, éter dietílico y cloroformo. Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado en un lugar fresco y bien ventilado. Incompatible con metales alcalinos, aluminio, agentes oxidantes fuertes, bases, aminas, magnesio, ácidos fuertes, bases fuertes y compuestos de vinilo.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dichloromethane |
Punto de fusión | -95°C |
Nombre de nota | stabilized with ca. 50ppm amylene |
Densidad | 1.325 |
Punto de ebullición | 39°C to 40°C |
Cantidad | 500 mL |
Olor | Sweet |
Índice de refracción | 1.4244 |
Número UN | UN1593 |
Beilstein | 1730800 |