Learn More
Diclorometano 99+ %, estabilizado con amileno, puro, Thermo Scientific Chemicals
86.53€ - 422.10€
CAS | 75-09-2, 513-35-9 |
---|---|
Fórmula molecular | CH2Cl2 |
Peso molecular (g/mol) | 84.93 |
Número MDL | MFCD00000881 |
Clave InChI | YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | cloruro de metileno, dicloruro de metileno, metano, dicloro, bicloruro de metileno, dicloruro de metano, solaestina, solmetina, aeroteno mm, narkotil, aerothene mm |
PubChem CID | 6344 |
ChEBI | CHEBI:15767 |
Nombre IUPAC | diclorometano |
SMILES | ClCCl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10590873
|
Thermo Scientific Acros
383780025 |
2.5 l |
86.53€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
10046082
|
Thermo Scientific Acros
383780050 |
5 L | N/A | N/A | N/A | |||||
10650735
|
Thermo Scientific Acros
383780250 |
25 L |
422.10€
25 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
75-09-2, 513-35-9 | |
84.93 | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
6344 | |
diclorometano |
CH2Cl2 | |
MFCD00000881 | |
cloruro de metileno, dicloruro de metileno, metano, dicloro, bicloruro de metileno, dicloruro de metano, solaestina, solmetina, aeroteno mm, narkotil, aerothene mm | |
CHEBI:15767 | |
ClCCl |
Especificaciones
Diclorometano | |
75-09-2, 513-35-9 | |
De 39.0 °C a 40.0 °C | |
99+ % | |
CH2Cl2 | |
MFCD00000881 | |
01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106 | |
Solubilidad en agua: 20 g/l (20 °C). Otras solubilidades: soluble en alcohol, éter y dmf | |
ClCCl | |
84.93 | |
CHEBI:15767 | |
99+ % |
- 97.0 °C | |
1.3250 g/ml | |
Frasco de vidrio | |
1.325 | |
CH2Cl2 | |
0.43 mPa.s (20 °C) | |
cloruro de metileno, dicloruro de metileno, metano, dicloro, bicloruro de metileno, dicloruro de metano, solaestina, solmetina, aeroteno mm, narkotil, aerothene mm | |
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N | |
diclorometano | |
6344 | |
84.93 | |
Extra puro |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 200-838-9
- Dichloromethane
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.