Learn More
Diclorometano, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11303498
Diclorometano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303498
4 x 1 L
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
4 x 1 L
Código de producto. 11303498
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039116.M1
Solicitar formato a granel o personalizado
Nivel máximo de impurezas: Color (APHA) 10, residuo de evaporación 0,002 %, ácido titulable 0,0003 meq/g, H2O 0,02 %
Dichloromethane is a chlorinated hydrocarbon that has been employed as a pharamacuetical applications. Mainly, it's utilization as a solvent in manufacturing and food engineering. It is too useful in the drinking bird heat engine. It was the solvent of choice for caffeine extraction. It is likewise employed as a solvent and paint remover. It is useful for the fraction of flash pyrolysis oil and for the extraction of benzo-15-crown-5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-09-2
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 84.93
Número MDL MFCD00000881
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
Nombre IUPAC diclorometano
SMILES ClCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloromethane
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 1.325
Punto de ebullición 39°C to 40°C
Cantidad 4 x 1 L
Punto de ignición 605°C (1121°F)
Olor Sweet
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4244
Presión de vapor 475 hPa (356mm Hg) at 20°C
Beilstein 1730800
Información de solubilidad Miscible in ethyl acetate,alcohol,hexanes,methanol,diethyl ether,n-octanol,acetone benzene,carbon tetrachloride,diethyl ether and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.93
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteW27K001 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/10/2024 Catalog Number039116.AP,039116.K7,039116.K2,039116.K4,039116.M1
Número de loteP19K029 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/03/2024 Catalog Number039116.AP,039116.K7,039116.K2,039116.K4,039116.M1
Número de loteZ28J026 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/01/2024 Catalog Number039116.AP,039116.K7,039116.K2,039116.K4,039116.M1
Número de loteW01J037 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/09/2023 Catalog Number039116.AP,039116.K7,039116.K2,039116.K4,039116.M1
Número de loteM30J047 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/02/2023 Catalog Number039116.AP,039116.K7,039116.K2,039116.K4,039117.M6,039116.M1
RUO – Research Use Only
Título del producto
Diclorometano, Thermo Scientific Chemicals >