Learn More
Diclorometano, anhidro, >99,7 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11354797
Diclorometano, anhidro, >99,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354797
250 mL
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
4 x 1 L
Código de producto. 11354797
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041835.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Disolvente para reacciones anhidras, agua <0,01 %
Solvent for anhydrous reactions, water <0.01%.Dichloromethane is employed in pharmaceutical applications. Its utilization is as a solvent in manufacturing of fine chemicals, drugs, drug intermediates and pharmaceuticals, and also in food engineering. It is the solvent of choice for caffeine extraction. It is employed as a solvent and paint remover, and as a blowing agent for polyurethane foams. It is useful for the fraction of flash pyrolysis oil and for the extraction of benzo-15-crown-5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-09-2
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 84.93
Número MDL MFCD00000881
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mmMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nombre IUPAC diclorometano
SMILES ClCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloromethane
Punto de fusión - 95°C
Color Incolora
Densidad 1.325 g/cm3 at 20°C
Punto de ebullición 39°C to 40°C
Punto de ignición 605°C (1121°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.7%
Olor Sweet
Índice de refracción 1.4244
Cantidad 250 mL
Beilstein 1730800
Información de solubilidad Miscible with ethyl acetate,alcohol,hexanes,methanol,diethyl ether,n-octanol,acetone benzene,carbon tetrachloride,diethyl ether and chloroform. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.93
Presión de vapor 475 hPa (356mm Hg) at 20°C
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteW30K950 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/03/2025 Catalog Number041835.AK,041835.K2,041835.M1
Número de loteX04K968 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/01/2025 Catalog Number041835.AK,041835.K2,041835.M1
Número de loteW30K951 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/12/2024 Catalog Number041835.AK,041835.K2,041835.M1
Número de loteW16K898 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/10/2024 Catalog Number041835.AK,041835.K2,041835.M1
Número de loteW16K897 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/10/2024 Catalog Number041835.AK,041835.K2,041835.M1
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: dichloromethane
RUO – Research Use Only
Título del producto
Diclorometano, anhidro, >99,7 %, Thermo Scientific Chemicals >