Learn More
Diclorometano, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Código de producto. 10137580 Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
Código de producto. 10137580
Marca: JT Baker 7053.2500
Excede las especificaciones ACS
CAS 75-09-2
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 84.93
Número MDL MFCD00000881
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Methylene chloride
Nombre IUPAC diclorometano
SMILES ClCCl
Especificaciones
Punto de fusión -95°C
Densidad 1.322 g/cm³ (20°C)
Punto de ebullición 39.8°C (1013 hPa)
Cantidad 2.5 L
Envase Frasco de vidrio
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .