Learn More
Diclorometano, certificado AR de análisis, estabilizado con amileno, Fisher Chemical
Código de producto. 10160292 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
1 l
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Envase:
Bote de plástico
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
1 LT
1 litro
10 LT
2.50 LT
25 LT
5 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10160292 1 l Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10203810 1 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 1 litro
10784941 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10386272 5 L Bote de plástico 5 LT
10459973 10 L Recipiente de metal 10 LT
10616642 25 L Recipiente de metal 25 LT
6 options
Código de producto. 10160292
Marca: Fisher Chemical D/1852/15
Solicitar formato a granel o personalizado
CH2Cl2, número de CAS-75-09-2, aeroteno mm, metano, dicloro, dicloruro de metano, dicloruro de metileno, cloruro de metileno, dicloruro de metileno, solaestina, freon 30, narcotil, solmetina, 2,5 l, 39 °C, CHEBI:15767, incoloro, 84,93 g/mol, YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N, diclorometano, -97 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-09-2
Fórmula molecular CH2Cl2
Peso molecular (g/mol) 84.93
Número MDL MFCD00000881
Clave InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cloruro de metileno, dicloruro de metileno, metano, dicloro, bicloruro de metileno, dicloruro de metano, solaestina, solmetina, aeroteno mm, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Nombre IUPAC diclorometano
SMILES ClCCl
Especificaciones
Punto de fusión -97 °C
Color Incolora
Punto de ebullición 39 °C
Cantidad 1 l
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Presión de vapor 350 mbar a 20 °C
Viscosidad 0.43 mPaS a 20 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.93 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Methylene chloride