Learn More
Diclorometano, CHROMASOLV™ AMD, estabilizado, ≥ 99,8 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Cantidad:
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
- Disolventes diseñados para cromatografía de capa fina de alto rendimiento
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Dichloromethane |
Punto de fusión | -97°C (literature) |
Nombre de nota | CHROMASOLV™ AMD, stabilized, ≥99.8% (GC) |
CAS | 75-09-2 |
% mín. CAS | ≥99.0000% |
% máx. CAS | ≥99.0000% |
Densidad | 1.325 g/mL at 25 °C(lit.) |
Punto de ebullición | 39°C to 41°C |
Cantidad | 6 x 1 L |
Envase | Frasco de vidrio |